Learn More
Tris-acetate buffer solution, pH 8.5 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris acetate buffer solution |
| pH | 8.5 |
| Quantità | 1000 mL |
| Imballaggio | Flacone |
| Grado | Eu. Ph. Reference |