Learn More
TAE Buffer, Tris-Acetate-EDTA, 25X Powder, Electrophoresis, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Save time and simplify your buffer preparation step by using Fisher BioReagents 25X TAE Powder -- simply add pure water!
- Each foil pack contains the correct amount of pre-weighed powder to make 1L of 25X TAE buffer containing 1M tris-acetate and 0.025M EDTA
- Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
- TAE is a commonly used buffer for electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris-Acetate-EDTA |
| Nota nome | 25X Powder |
| CAS | 77-86-1, 6850-28-8, 6381-92-6, 10378-23-1 |
| Colore | White |
| pH | 8.3 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 Pk. |
| DNasi | Esente da DNasi |
| Imballaggio | Foil Pack |
| Proteasi | Protease free |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tris Acetate EDTA 25X Powder