Learn More
Tris Base (White Crystals or Crystalline Powder/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10336793
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Poly Bottle
Secchio in polietilene
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
25kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10336793
Marca: Fisher BioReagents BP15225
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Esente da RNasi, DNasi e proteasi.
Tris Base è un componente tampone utilizzato in procedure di biologia molecolare, coltura di tessuti ed elettroforesi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trimethylol Aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Absorbance 0.05 AU max. at 280nm
Materiale o nome chimico Tris Base
Punto di fusione 168.5°C
Punti di ebollizione 219°C
Colore White
pH 10.4
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 25 kg
DNasi Esente da DNasi
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.8 %
Identificazione Pass Test
Formula lineare H2NC(CH2OH)3
Imballaggio Fiber Drum
Proteasi Protease free
Indice di Merck 15, 9951
Peso formulazione 121.14
Percent Purity ≥99.8%
Grado Biologia molecolare