Learn More
Tris Base (White Crystals or Crystalline Powder/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Poly Bottle
Secchio in polietilene
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
25kg
500g
5kg
Descrizione
Esente da RNasi, DNasi e proteasi.
Tris Base è un componente tampone utilizzato in procedure di biologia molecolare, coltura di tessuti ed elettroforesi.
Specifica
Specifica
| Absorbance | 0.05 AU max. at 280nm |
| Materiale o nome chimico | Tris Base |
| Punto di fusione | 168.5°C |
| Punti di ebollizione | 219°C |
| Colore | White |
| pH | 10.4 |
| Forma fisica | Powder or Solid |
| Quantità | 10 kg |
| DNasi | Esente da DNasi |
| Note sul grado di purezza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Vedi altri risultati |