Learn More
TRIS-CAPS Buffer, 10X, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7082268
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 15413949
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61339.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For blot transfer
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer
Concentrazione 10X
Da utilizzare con (applicazione) Blot transfer
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL