Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 100X Powder, pH 8.0, Molecular Biology, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10511255
Click to view available options
Quantità:
1 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10511255
Marca: Fisher BioReagents BP13391
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Save time and simplify your preparation of buffer concentrate by using Fisher BioReagents 100X TE powder - simply add pure water
  • Each pack contains the correct amount of pre-weighed powder to make 1L of 100X TE buffer containing 1.0 M tris and 0.1M EDTA
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
  • TE buffer is routinely used for resuspending nucleic acid samples
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-EDTA
Nota nome 100X Powder
CAS 77-86-1, 60-00-4
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 1 Pk.
DNasi Esente da DNasi
Imballaggio Foil Pack
Proteasi Protease free
Sinonimo TE
Informazioni di solubilità Soluble in water
Grado Biologia molecolare
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris EDTA 100X Powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.