Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.4, Molecular Biology, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11432964
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
Codice prodotto. 11432964
Marca: Fisher BioReagents BP2477100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Save time and simplify your buffer preparation step by using Fisher BioReagents 10X TE buffer solution - simply dilute as needed
  • 10X solution contains 100mM tris and 10mM EDTA
  • To prepare a 1X solution, mix one volume of Fisher BioReagents 10X TE solution with 9 volumes of ultrapure water, such as BP2819
  • Filtered through a 5 micron filter and autoclaved
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
  • TE buffer is routinely used for resuspending nucleic acid samples
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-EDTA (TE), 10X Solution
Nota nome pH 7.4
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Colore Colorless
pH 7.4 to 8.1
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
DNasi Esente da DNasi
Filtered Through Filtered through a 5-micron filter and autoclaved.
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Sinonimo TE
Grado Biologia molecolare