Learn More
Tris-Glycine Buffer, 10X Powder, Electrophoresis, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10437773
Click to view available options
Quantità:
1 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10437773
Marca: Fisher BioReagents BP13071
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Used to make a 10X concentrate solution that can be diluted for use as a transfer buffer for Western blotting and gel electrophoresis
  • DNase, RNase, and protease free powder that is pre-mixed for your convenience to make 1L of 10X solution
  • Eliminates the need to separately weigh ingredients - simply dissolve powder in pure water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-Glycine
Nota nome 10X Powder
CAS 77-86-1, 56-40-6
Colore White
pH 8.3
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 1 Pk.
DNasi Esente da DNasi
Imballaggio Foil Pack
Proteasi Protease free
Sinonimo TG Buffer, TG
Grado Elettroforesi
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris Glycine, 10X Powder