Learn More
Tris-Glycine, 10X Solution (Electrophoresis), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10356743
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly CUBE
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 10356743
Marca: Fisher BioReagents BP13064
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tris-Glycine is commonly used as a buffer in native polyacrylamide gel electrophoresis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-Glycine
Nota nome 10X Solution
Colore Undesignated
CAS 77-86-1, 56-40-6
Forma fisica Liquid
Quantità 4 L
DNasi Esente da DNasi
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Imballaggio Poly CUBE
Proteasi Protease free
Sinonimo TG
Grado Elettroforesi
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components: Tris (2-3%) and Glycine (13-14%).
0.25M Tris Base and 1.92M Glycine.