Learn More
Tris-Glycine-SDS, 10X Powder (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Tris-Glycine-SDS is commonly used as a buffer in SDS-PAGE.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris-Glycine-SDS |
| Nota nome | 10X Powder |
| CAS | 77-86-1, 56-40-6, 151-21-3 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 Pk. |
| Imballaggio | Foil Pack |
| Proteasi | Protease free |
| Grado | Elettroforesi |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tris Glycine SDS 10X Powder