Learn More
Tris-HCl, 1M Solution, pH 8.0, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. p-7082836 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
Codice prodotto. 15893661
Marca: Thermo Scientific J22638.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-53-1
Formula molecolare C4H12ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 157.594
InChI Key QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-HCl
Concentrazione 1 M
pH 8
Forma fisica Soluzione
Quantità 100 mL
Imballaggio Nalgene bottle
Peso formulazione 157.6
Grado Biologia molecolare