Learn More
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 7.0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-29023
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10274773
Marca: Fisher BioReagents BP1756100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 7.0/Mol. Biol.)
Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and electrophoresis procedures. These 1M solutions of Tris Hydrochloride at pH 7.0 provide convenient and highly purified solutions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Tris-HCl
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris Hydrochloride
Nota nome 1M Solution, pH 7.0
Colore Undesignated
Concentrazione 0.96 to 1.04 M
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
DNasi Esente da DNasi
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Grado Biologia molecolare