Learn More
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 7.5/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 7.5/Mol. Biol.)
Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and electrophoresis procedures. These 1M solutions of Tris Hydrochloride at pH 7.5 provide convenient and highly purified solutions.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris Hydrochloride |
| Nota nome | 1M Solution, pH 7.5 |
| Colore | Undesignated |
| Concentrazione | 0.96 to 1.04 M |
| pH | 7.5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| DNasi | Esente da DNasi |
| Filtered Through | Filtered through a 0.2-micron filter. |
| Note sul grado di purezza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Vedi altri risultati |