Learn More
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 7.5/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Catalog Number p-5237338
42.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21951" per avere il tuo prezzo promozionale.
42.05 EUR valido fino al 2024-03-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
C4H11NO3
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Tris-HCl
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
C4H11NO3
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Tris-HCl
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 7.5/Mol. Biol.)
Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and electrophoresis procedures. These 1M solutions of Tris Hydrochloride at pH 7.5 provide convenient and highly purified solutions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tris Hydrochloride
Nota nome 1M Solution, pH 7.0, pH 7.5, and pH 8.0
Colore Undesignated
Concentrazione 0.96 to 1.04 M
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
DNasi DNase free
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Grado Molecular Biology