Learn More
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 8.0/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 8.0/Mol. Biol.)
Tris è un componente tampone utilizzato in procedure di biologia molecolare, di coltura di tessuti e di elettroforesi. These 1M solutions of Tris Hydrochloride at pH 8.0 provide convenient and highly purified solutions.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris Hydrochloride |
| Nota nome | 1M Solution, pH 8.0 |
| Colore | Non definito |
| Concentrazione | 0.96 to 1.04 M |
| pH | 10 |
| Forma fisica | Liquido |
| Quantità | 100 mL |
| DNasi | Esente da DNasi |
| Filtered Through | Filtered through a 0.2-micron filter. |
| Note sul grado di purezza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Vedi altri risultati |