Learn More
Tris, PlusOne™, Cytiva
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Descrizione
- Per elettroforesi 2-D
- Tris (tris[idrossimetil]amminoetano)
- Prepara il tampone con intervallo di pH da 7.2 a 9.0.
- Per l'uso nel sequenziamento e in PAGE
- Solubile in acqua fredda e calda, metanolo
- Forma fisica solida
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris |
| Nota nome | Suitable for preparing electrophoresis buffer in the range 7.2 to 9.0 |
| CAS | 77-86-1 |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.8 to 100.1% |
| Formula molecolare | C4H11NO3 |
| Sinonimo | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
| InChI Key | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
| IUPAC Name | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- ||Attenzione