Learn More
Tris, Ultra Pure grade, 99.95% min., MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11493541 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
5kg
Codice prodotto. 11493541
Marca: MP Biomedicals 0210313301
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
Numero MDL MFCD00004679
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, Tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tris
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio >99.9%
Peso formulazione 121.1
Grado Ultrapure