Learn More
Trizma™ base, TraceSELECT™, ≥99.9995% (Metals basis), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15615500 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 15615500
Marca: Honeywell-Fluka 42616100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
TraceSELECT™, for inorganic trace analysis,≥99.9995% (metals basis)
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
  • ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trizma™ base
CAS 77-86-1
Punto di fusione 170°C
Punti di ebollizione 288°C
Colore White
pH 10.2 to 10.6 (at 6.00 g/L 20°C)
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula molecolare C4H11NO3
Formula lineare NH2C(CH2OH)3
Odore Odorless
Numero MDL MFCD00004679
Imballaggio Poly bottle
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 741883
Informazioni di solubilità 100.0g/L at 20°C in water
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Peso formulazione 121.14g/mol
Percent Purity ≥99.9995% (metals basis)
Grado TraceSELECT