Learn More
Thermo Scientific™ TrkA Inhibitor
Marca:  Thermo Scientific™ J64810.#0
Dettagli aggiuntivi : CAS : 388626-12-8 Peso : 0.00005kg
Codice prodotto. 15456589
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
5 mg
2°C to 8°C
388626-12-8
315.40
Light Sensitive
Solid
Yellow
An oxindole compound that acts as a cell-permeable, reversible, potent, and highly selective inhibitor of TrkA
C15H13N3O3S
(Z)-4-(((2-Oxoindolin-3-ylidene)methyl)amino)benzenesulfonamide
TrkA Inhibitor
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti