Learn More
TrkC Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
526.00€
Specifica
| Antigene | TrkC |
|---|---|
| Diluizione | Sandwich ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | HRP |
| Specie ospite | Mouse |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18688721
|
Novus Biologicals
NBP2-78847-5Plates |
5 Plates |
526.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TrkC Monoclonal specifically detects TrkC in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.Specifica
| TrkC | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ETS related protein-neurotrophic receptor tyrosine kinase fusion protein, ETV6-NTRK3 fusion, gp145(trkC), GP145-TrkC, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3, NT 3 receptor, NT-3 growth factor receptor, Trk-C, TrkC tyrosine kinase, TRKCneurotrophin 3 receptor, tyrosine kinase receptor C | |
| NTRK3 | |
| This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TrkC. |
| Sandwich ELISA | |
| HRP | |
| Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase | |
| 4916 | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |