missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRMT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 18255-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16898314

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

tRNAs contain as many as 13 or 14 nucleotides that are modified posttranscriptionally by enzymes that are highly specific for particular nucleotides in the tRNA structure. TRMT5 methylates the N1 position of guanosine-37 in selected tRNAs using S-adenosyl methionine.
Specifica

Specifica

TRMT5
Polyclonal
Unconjugated
TRMT5
KIAA1393, M1G methyltransferase, TRM5, TRMT5, tRNA [GM37] methyltransferase, tRNA methyltransferase 5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
362754, 57570, 76357
-20°C
Liquid
Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q32P41, Q9D0C4
Trmt5
TRMT5 Fusion Protein Ag13075
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali