Learn More
Syngene™ Trolley with Wheels
Mobile trolley equipped with 4 total feet.
Marca:  Syngene™ SYN-32TRW
Dettagli aggiuntivi : Peso : 40.00000kg
Codice prodotto. 16544341
  • 1720.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • 2 locking wheels
  • 2 free flow wheels
  • 4 wheels total
Specifica
Specifica
32 in.
Wheels
81.28 cm
Trolley