Learn More
TSH-Receptor, A-Chain Mouse, Clone: SPM223, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7253-MSM1X-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15901028
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
TSH-Receptor, A-Chain
Cytoplasmic
SPM223
Unconjugated
XP_005268094
Mouse
62kDa
Protein A/G Purified
RUO
7253
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TSHR
Recombinant human TSHR, A-Chain protein
293T Cells. Thyroid gland
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.