missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSPAN11 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | TSPAN11 |
---|---|
Concentrazione | 0.27 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898644
|
Proteintech
18807-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888644
|
Proteintech
18807-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
TSPAN11 gene ontology annotations related to this gene include cell surface receptor signaling pathway.Specifica
TSPAN11 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
A1L157, Q9D1D1 | |
441631, 68498 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
TSPAN11 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
tetraspanin 11, Tspan 11, TSPAN11, VSSW1971 | |
TSPAN11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |