Learn More
Biochrom Tubing for Automatic Sipper
Standard Tubing kit includes 6 marprene pump head tubes, PTFE tubing and silicon connection tubing. For use with Ultrospec 7000/8000/9000 sipper.
Marca:  Biochrom 80-7100-37
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11663024
  • 189.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Includes:
    • 6 marprene pump head tubes
    • PTFE tubing
    • Silicon connection tubing
  • For use with Ultrospec 7000/8000/9000 sipper
  • Easy to install
Specifica
Specifica
Standard Tubing
Spectrophotometry
Ultrospec 7000/8000/9000 Spectrophotometer Sipper
6 Marprene Pump Head Tubes, PTFE Tubing, Silicon Connection Tubing