Learn More
RETSCH Tungsten Carbide Grinding Balls
Marca:  RETSCH 05.368.0038
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 10512111
  • 17.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Grinding Balls
5 mm
MM 200 and MM 301
Tungsten Carbide