Learn More
Tungsten, plasma standard solution, Specpure™ W 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
42.84 EUR valido fino al 2024-06-28
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Tungsten, plasma standard solution, Specpure™ |
Concentrazione | W 1000μg/ml |
Quantità | 50 mL |
Numero UN | UN3264 |
Odore | Acidic |
Forma fisica | Liquid |