Learn More
Tungsten powder, APS 12 micron, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11385878
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7440-33-7
W
183.84
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
23964
CHEBI:27998
tungsten
[W]
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7440-33-7
W
183.84
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
23964
CHEBI:27998
tungsten
[W]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tungsten
Colore Gray
Aspetto Light Gray powder
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Quantità 10 g
Forma Powder