Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Trace PCR Plates - PCR Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17851447 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Colorless
Crystal Blue
Fuchsia
Product Type:
Trace PCR Plate
Trace PCR Plate LoBind™
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 17851447
Marca: Eppendorf™ 0030129784
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Queste piastre per microtitolazione sono la scelta perfetta per applicazioni ad alta produttività, flussi di lavoro automatizzati e processi standardizzati.
  • Numero del lotto e data di scadenza incisi al laser su ogni singola piastra per una migliore tracciabilità nei processi di laboratorio
  • Eccezionale griglia ottica di riferimento, incisa al laser, e matrice OptiTrack™ per un rapido orientamento durante il pipettaggio manuale
  • Design in un unico pezzo: struttura in policarbonato e pozzetti in polipropilene per prestazioni ottimali
  • Pozzetti in polipropilene dalle pareti estremamente sottili per una trasmissione della temperatura ottimale
  • Struttura in policarbonato di eccezionale robustezza, resistente alla torsione e al calore: non si deforma, non si piega e non si rompe durante la termoincubazione o la centrifugazione.
  • Bordi dei pozzetti rialzati per una chiusura efficace e per un minor rischio di contaminazioni crociate
  • Lotto testato e certificato privo di DNA, DNAasi, RNasi e inibitori della PCR (PCR clean)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio 5 Bags x 5 Plates
Product Line Eppendorf
Colore Fuchsia
Product Type Trace PCR Plate
Skirt Style Skirted
Materiale Polypropylene, Polycarbonate
Volume (sistema metrico) pozzetto 150 μL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
RCF max 6000 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean (Non-sterile)
Quantità 25 Pk.
Colore pozzetto Colorless
Fit for Purpose PCR Ready