Learn More
Fisherbrand™ Sterile Polyethylene Sampling Bags
Con sistema di chiusura realizzato con filo metallico a sezione tonda ritorto e linguette di sicurezza antiperforazione. Le buste per campionamento sterile in polietilene Fisherbrand™ sono a chiusura ermetica.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.12900kg
Codice prodotto. 11502783
  • 176.17€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured with pliant, highly resistant virgin polyethylene 
  • Sterile transparent polyethylene bags without side seals
  • Choose clear or white marking area for written notations
  • Convenient pull tabs to open bag without touching the edges
  • Ideal for use with solid, semi-solid or liquid samples
  • For use in all laboratories where samples need to be collected into a sterile environment.
Specifica
Specifica
60 ml
Per l'uso in tutti i laboratori in cui i campioni devono essere raccolti in un ambiente sterile