Learn More
Köttermann Two Door Tall Storage Cabinet
This Two Door Tall Storage Cabinet features a two hinged or sliding doors to protect stored equipment and utensils.
Marca:  Köttermann 301-00086
Dettagli aggiuntivi : Peso : 100.42430kg
Codice prodotto. 17312099
  • 1288.27€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tall, slender design expands storage with a small footprint
  • Two doors protect stored items
  • Sliding and hinged door options available
Specifica
Specifica
None
Storage
No
100.4 kg
4
Epoxy Coated
White
None
No
516 x 900 x 1920 mm
Hinged
Tall Storage
2
Steel