Learn More
Grant Instruments™ TXF200 R Series Refrigerated Circluating Bath
Provides outstanding performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control in the range of -47 to 100°C
9428.70€
Specifica
Portata | 22 |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Pressione max | 530 mbar |
Stabilità termica | ±0.1°C |
Tensione | 120/230 V |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12727849
|
Grant Instruments™
TXF200-R4R |
20 L |
9428.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Provides outstanding performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control in the range of -47 to 100°C
- 20L (R4) or 12L (R5) options Temperature range: -47 to 100°C
- Stability:±0.1°C
- Large, bright full colour display
- Icon driven home screen via a dial and two function buttons
- No spill valved front drain
- 3 preset programs
- Low-liquid detection
- 5 point user calibration
- User adjustable over temperature dial
- Safe - water freeze protection thermostat and 27 bar high pressure switch
Specifica
22 | |
530 mbar | |
120/230 V |
Stainless Steel | |
±0.1°C | |
50/60 Hz |