Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
Il colore giallo brillante garantisce un'elevata visibilità. Il tessuto leggero e resistente e un rivestimento a barriera polimerica offrono la solida protezione di una barriera contro la permeazione per un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e rischi biologici (anche a pressione).
Marca: DuPont™ D13395589
453.18 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.72900kg
Descrizione
- Tuta con cappuccio con apertura facciale elastica
- Protezione adesiva per il mento per una perfetta aderenza intorno al respiratore
- Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
- Zip a doppio cursore con patta autoadesiva
- Polsini, caviglie e vita con elastico
- Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- Tessuto con protezione da particolato al 100%
- Barriera eccellente contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche concentrate e rischi biologici
- Trattamento antistatico (all'interno)
Specifica
Tuta | |
Tessuto/Rivestimento polimerico | |
Elasticizzazione | |
Anelli per il pollice | |
Zip a doppio cursore con patta autoadesiva | |
Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B | |
Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B, EN 14126 (barriera agli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva), trattamento antistatico (EN 1149-5) - all’interno | |
Per la protezione da schizzi o schizzi in pressione in numerosi ambienti industriali, compresi quelli di produzione di polpa e carta, trasformazione degli alimenti, trattamenti chimici e produzione farmaceutica |
Large | |
Giallo | |
Elasticizzazione | |
Con cappuccio | |
Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto | |
Rivestimento a barriera polimerica | |
da 100 a 108 cm | |
da 174 a 182 cm |