Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
Codice prodotto. 11743093 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11743093
Marca: DuPont™ D13395699
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Il colore giallo brillante garantisce un'elevata visibilità. Il tessuto leggero e resistente e un rivestimento a barriera polimerica offrono la solida protezione di una barriera contro la permeazione per un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e rischi biologici (anche a pressione).
  • Tuta con cappuccio con apertura facciale elastica
  • Protezione adesiva per il mento per una perfetta aderenza intorno al respiratore
  • Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
  • Zip a doppio cursore con patta autoadesiva
  • Polsini, caviglie e vita con elastico
  • Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
  • Tessuto con protezione da particolato al 100%
  • Barriera eccellente contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche concentrate e rischi biologici
  • Trattamento antistatico (all'interno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta
Size X-Large
Materiale Tessuto Tychem™
Colore Giallo
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso Elastico
Stile collo Con fascetta
Hood Type Elastico
Tipo di chiusura Zip
Tipo di giuntura Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto
Classe di protezione Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
Rivestimento Rivestimento a barriera polimerica
Certificazione/Conformità EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Da utilizzare con (applicazione) Per attività di manutenzione e smantellamento nell'industria nucleare