Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
Il colore giallo brillante garantisce un'elevata visibilità. Il tessuto leggero e resistente e un rivestimento a barriera polimerica offrono la solida protezione di una barriera contro la permeazione per un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e rischi biologici (anche a pressione).
Marca: DuPont™ D13494969
19.30 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32400kg
Descrizione
- Tuta con cappuccio con apertura facciale elastica
- Protezione adesiva per il mento per una perfetta aderenza intorno al respiratore
- Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
- Zip a doppio cursore con patta autoadesiva
- Polsini, caviglie e vita con elastico
- Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- Tessuto con protezione da particolato al 100%
- Barriera eccellente contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche concentrate e rischi biologici
- Trattamento antistatico (all'interno)
Specifica
Tuta con cappuccio | |
Tessuto Tychem™ | |
Elastico | |
Anelli per il pollice | |
Elastico | |
Con punti, Con rubinetto | |
Sostanza chimica | |
Tessuto Tyvek™ C | |
Tychem™ è usato per la protezione da schizzi o schizzi in pressione in numerosi ambienti industriali, compresi quelli di produzione di polpa e carta, industria alimentare, trattamenti chimici e produzione farmaceutica |
Medium | |
Giallo | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Zip doppio con patta autoadesiva | |
Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B | |
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Da 92 a 100 cm |