Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
Shop All DuPont Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 25
Description
- Tuta con cappuccio con apertura facciale elastica
- Protezione adesiva per il mento per una perfetta aderenza intorno al respiratore
- Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
- Zip a doppio cursore con patta autoadesiva
- Polsini, caviglie e vita con elastico
- Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- Tessuto con protezione da particolato al 100%
- Barriera eccellente contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche concentrate e rischi biologici
- Trattamento antistatico (all'interno)
Order Info
dimSize
Specifications
Specifications
| Product Type | Tuta con cappuccio |
| Size | 2 X-Large |
| Materiale | Tessuto Tychem™ |
| Colore | Giallo |
| Stile vita | Elastico |
| Ankle Style | Elastico |
| Stile polso | Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | Elastico |
| Tipo di chiusura | Zip doppio con patta autoadesiva |
| Show More |