Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7146528 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Tipo di giuntura:
Cucito
Cucito, Con rubinetto
Misura petto (sistema metrico):
100 to 108 cm
108 to 116 cm
116 to 124 cm
124 to 132 cm
84 to 92 cm
92 to 100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Per una migliore protezione dai liquidi, si consiglia di fissare con il nastro il polsino al guanto. Un doppio polsino non sostituisce l'uso del nastro adesivo aggiuntivo. Gli indumenti non proteggono dalle radiazioni ionizzanti. Gli indumenti e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15959406
Marca: DuPont™ D15193449
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per una migliore protezione dai liquidi, si consiglia di fissare con il nastro il polsino al guanto. Un doppio polsino non sostituisce l'uso del nastro adesivo aggiuntivo. Gli indumenti non proteggono dalle radiazioni ionizzanti. Gli indumenti e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Gli indumenti Tychem™ @@@4000@@@ sono realizzati in un tessuto leggero, morbido e resistente. Offrono una barriera alla permeazione da parte di un'ampia gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche.
  • DuPont™ Tychem™ 4000 S. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, misure da SM a 3 X. Volto, polsini, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, anelli per il pollice per impedire alle maniche di risalire. La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della maschera al viso.
    Gli indumenti Tychem™ 4000 sono realizzati in tessuto leggero, morbido e resistente (<700 g per indumento) costituito da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato Tyvek™ per impieghi pesanti. Offrono una barriera alla permeazione da parte di un'ampia gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche.
    Tychem™ 4000 S è ideale per la manipolazione di sostanze chimiche, operazioni di pulizia ambientale e servizi di risposta alle emergenze. La tuta è adatta per l'uso in una varietà di settori, inclusi gas e petrolio, ingegneria chimica e per l'uso da parte di team di risposta ai materiali pericolosi e di altri servizi di emergenza. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Indumenti protettivi contro le sostanze chimiche
Size piccolo
Sesso Unisex
Materiale Tychem
Colore Bianco
Monouso
Ankle Style Elastico
Tipo di chiusura Parte anteriore
Tipo di giuntura Cucito, Con rubinetto
Sterilità Non sterile
Classe di protezione Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
Resistenza Sostanza chimica, Liquido, Particolato, Antistatico, Abrasione
Certificazione/Conformità Certificato in conformità alla normativa (UE) 2016/425 Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-BEN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro la contaminazione radioattiva) Trattamento antistatico (EN 1149-5) all'interno;
Descrizione Tychem 4000 S
N. di tasche None
Misura petto (sistema imperiale) 33-36 pollici
Misura petto (sistema metrico) 84 to 92 cm
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione di sostanze chimiche, operazioni di pulizia ambientale e servizi di risposta alle emergenze.
Altezza (sistema metrico) 162 to 170 cm
Peso (sistema imperiale) 124 g/m2
Quantità 15/Pk.