Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S con calzini
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 15
Descrizione
- DuPont™ Tychem™ 4000 S con calzini. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patte aggiuntive per stivali al ginocchio. Disponibile in bianco, misure da SM a 3 X. Volto, polsini, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, anelli per il pollice per impedire alle maniche di risalire. La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della maschera al viso.
Gli indumenti Tychem™ 4000 sono realizzati in tessuto leggero e resistente (<800 g per indumento) costituito da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato Tyvek™ per impieghi pesanti. Offrono una barriera alla permeazione da parte di un'ampia gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche.
Tychem™ 4000 S è ideale per la manipolazione di sostanze chimiche, operazioni di pulizia ambientale e servizi di risposta alle emergenze. La tuta è adatta per l'uso in una varietà di settori, inclusi gas e petrolio, ingegneria chimica e per l'uso da parte di team di risposta ai materiali pericolosi e di altri servizi di emergenza. - Per una migliore protezione dai liquidi, si consiglia di fissare con il nastro il polsino al guanto. Un doppio polsino non può sostituire l'uso del nastro aggiuntivo.
Specifica
Specifica
| Product Type | Indumenti protettivi contro le sostanze chimiche |
| Size | Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Tychem |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Ankle Style | Elastico |
| Tipo di chiusura | Parte anteriore |
| Tipo di giuntura | Cucito, Con rubinetto |
| Sterilità | Non sterile |
| Vedi altri risultati |