Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S con calzini
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15959416 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 15
MTO: Made to order terms & conditions apply. Working in Ex-Zones: Please take this into account for your risk-assessment that the attached socks may isolate the wearer. There is the possibility that the garment and wearer cannot by grounded via the shoes and other measures for grounding the garment and the wearer are required.The garment does not protect against ionizing radiation.This garment and/or fabric are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15959416
Marca: DuPont™ D15193543
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MTO: Made to order terms & conditions apply. Working in Ex-Zones: Please take this into account for your risk-assessment that the attached socks may isolate the wearer. There is the possibility that the garment and wearer cannot by grounded via the shoes and other measures for grounding the garment and the wearer are required.The garment does not protect against ionizing radiation.This garment and/or fabric are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Gli indumenti Tychem™ @@@4000@@@ sono realizzati in un tessuto leggero, morbido e resistente. Offrono una barriera alla permeazione da parte di un'ampia gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche.
  • DuPont™ Tychem™ 4000 S con calzini. Tuta con cappuccio con calzini integrati e patte aggiuntive per stivali al ginocchio. Disponibile in bianco, misure da SM a 3 X. Volto, polsini, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, anelli per il pollice per impedire alle maniche di risalire. La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della maschera al viso.
    Gli indumenti Tychem™ 4000 sono realizzati in tessuto leggero e resistente (<800 g per indumento) costituito da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato Tyvek™ per impieghi pesanti. Offrono una barriera alla permeazione da parte di un'ampia gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche.
    Tychem™ 4000 S è ideale per la manipolazione di sostanze chimiche, operazioni di pulizia ambientale e servizi di risposta alle emergenze. La tuta è adatta per l'uso in una varietà di settori, inclusi gas e petrolio, ingegneria chimica e per l'uso da parte di team di risposta ai materiali pericolosi e di altri servizi di emergenza.
  • Per una migliore protezione dai liquidi, si consiglia di fissare con il nastro il polsino al guanto. Un doppio polsino non può sostituire l'uso del nastro aggiuntivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Indumenti protettivi contro le sostanze chimiche
Size 2 X-Large
Sesso Unisex
Materiale Tychem
Colore Bianco
Monouso
Ankle Style Elastico
Tipo di chiusura Parte anteriore
Tipo di giuntura Cucito, Con rubinetto
Sterilità Non sterile
Classe di protezione Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
Resistenza Sostanza chimica, Liquido, Particolato, Antistatico, Abrasione
Certificazione/Conformità Certificato in conformità alla normativa (UE) 2016/425 Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-BEN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro la contaminazione radioattiva) Trattamento antistatico (EN 1149-5) all'interno;
Descrizione Tychem 4000 S con calzini
N. di tasche None
Misura petto (sistema imperiale) 46-49 pollici
Misura petto (sistema metrico) 116 to 124 cm
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione di sostanze chimiche, operazioni di pulizia ambientale e servizi di risposta alle emergenze.
Altezza (sistema metrico) 186 to 194 cm
Peso (sistema imperiale) 124 g/m2
Quantità 15/Pk.