Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio Tychem™ 6000 F arancione
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12633680 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12633680 2 X-Large pezzi 25
12643680 Large pezzi 25
12653680 medio pezzi 25
12663680 X-Large pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12633680 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13495222
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Offre un'eccellente protezione contro la permeazione chimica per un'ampia gamma di prodotti chimici. Le tute con cappuccio DuPont™ Tychem™ @@@6000@@@ F arancioni sono realizzate in un tessuto leggero e resistente composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato in Tyvek per impieghi pesanti.
  • Disponibile in grigio per esigenze discrezionali
  • Volto, polsini, vita e caviglie con elastico per una vestibilità ottimale
  • Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
  • La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della maschera al viso
  • Sistema di chiusura con zip a doppio cursore e patta autoadesiva
  • Le cuciture ribattute con nastro di rivestimento offrono protezione e resistenza
  • Per la protezione del personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), particolati, contaminazioni radioattive, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica
  • Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size 2 X-Large
Materiale Tessuto Tychem™
Colore Arancione
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso Doppio
Stile collo Con cappuccio
Hood Type Elastico
Tipo di chiusura Chiusura a zip, risvolto
Tipo di giuntura Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto
Classe di protezione Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
Resistenza Sostanza chimica
Tipo di colletto Sottogola autoadesivo
Certificazione/Conformità (UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Misura petto (sistema metrico) Da 116 a 124 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, risposte all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche