Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15705703 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
S
medio
L
XL
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Gli indumenti non proteggono dalle radiazioni ionizzanti. Gli indumenti e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15705703
Marca: DuPont™ D15344191
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli indumenti non proteggono dalle radiazioni ionizzanti. Gli indumenti e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Gli indumenti DuPont™ Tychem™ @@@6000@@@ F Plus offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica contro numerose sostanze chimiche organiche industriali tossiche, sostanze chimiche inorganiche ad alta concentrazione, particolato, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica, in un design innovativo.
  • DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Tuta con cappuccio disponibile in grigio. Volto, polsini, vita e caviglie con elastico per una vestibilità ottimale. Polsini doppi, polsini interni in maglina, anelli per il pollice per impedire alle maniche di risalire. Apertura anteriore con doppia zip, doppia patta e nastro adesivo sulla patta esterna.
    Gli indumenti Tychem™ 6000 F sono realizzati in tessuto Tychem™ 6000 F leggero e resistente (<500 g per indumento) costituito da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato in Tyvek™ per impieghi pesanti. Offrono un'eccellente resistenza alla permeazione chimica per un'ampia gamma di sostanze chimiche, per proteggere il personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), particolati, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica. 
    Gli indumenti Tychem™ 6000 F sono usati per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche.
  • Certificazione in base alle normative commerciali (UE) 2016/425
  • Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
  • EN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva)
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - all'interno
  • Le cuciture ribattute con nastro di rivestimento offrono protezione e resistenza
  • Chiusura anteriore con doppia zip, doppia patta, patta esterna con nastro adesivo
  • Polsini doppi, anelli per il pollice, polsini interni in maglina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size XL
Sesso unisessuale
Materiale Tychem
Colore Grigio
Monouso
Ankle Style  Elastico
Stile polso doppi , Elastico
Stile collo Con cappuccio
Hood Type  Elastico
Tipo di chiusura Parte anteriore
Tipo di giuntura cucita, Con rubinetto
Classe di protezione Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-BEN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva)
Resistenza chimico, Liquido, Particolato, Antistatico, Abrasione
Tipo di colletto  Elastico
Certificazione/Conformità Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425, Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B, EN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva)
Descrizione Tychem™ 6000 F
N. di tasche None
Misura petto (sistema imperiale) 43-46 pollici
Misura petto (sistema metrico) 108 to 116 cm
Spessore 210 μm
Da utilizzare con (applicazione) dalla pulizia di agenti chimici, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.
Altezza (sistema metrico) 180 to 188 cm
Peso (sistema imperiale) 120 g/m2
Quantità 10 per scatola