Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio Tygon™ E-3603
Formulato per resistere a flessioni e abrasioni, è meno permeabile dei tubi in gomma. I tubi Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 sono indicati virtualmente per tutte le sostanze chimiche inorganiche di laboratorio.
Marca: Masterflex™ ACF00006-C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23400kg
Descrizione
- Bio-based formulation delivers excellent performance
- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Non-toxic and non-contaminating
- Smooth, polished inner wall
- Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
- Contains no BPA or phthalates
- Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
- General laboratory
- Food & beverage
- Biopharmaceutical
- Analytical instruments
- Peristaltic and vacuum pumps
- Ideal for condensers, incubators, desiccators, gas lines and drain line
Specifica
Conforme agli standard FDA; conforme ai requisiti USP classe VI e NSF 51 | |
3.2 mm | |
15 m | |
Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici | |
1 ciascuno | |
Trasparente | |
Sì | |
508 °C |
Sì | |
4,8 mm | |
0.8 mm | |
74 °C | |
Sì | |
Shore A, 15 sec: 56 | |
20 psi | |
74 °C |