Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Tubing
Tygon™ E-3603 Tubing for laboratory and vacuum applications.
29.10€ - 745.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15108106
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00012 |
8 mm |
103.00€
15m |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15690211
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00004 |
4 mm |
29.10€
15m |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10140121
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00030 |
22.3 mm |
745.00€
15m |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15610221
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00038 |
11.1 mm |
373.00€
15m |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15517995
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00062 |
31.8 mm |
620.00€
15m |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Tygon™ E-3603 tubing from Saint-Gobain is crystal clear and flexible, handling virtually all organic chemicals found in the modern laboratory. It is non-oxidizing and non-contaminating, making it an ideal choice for a variety of applications. Tygon™ E-3603 has high tolerances and lot-to-lot consistency, which will yield reproducible results in your laboratory. It is non-toxic and non-contaminating, and less permeable than rubber tubing. The glassy-smooth inner bore helps prevent buildup to facilitate cleaning.- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Non-toxic and non-contaminating
- Smooth, polished inner wall
- Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
- Contains no BPA or phthalates
- Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Specifica
Tubing | |
Clear |