Learn More
Biochrom Quartz Cell with Lid
Standard rectangular Quartz Cell with lid for visible/UV spectrophotometry. 2.5 mL minimum working volume.
Marca:  Biochrom 80209989
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10500kg
Codice prodotto. 11705195
  • 545.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 10 mm matched standard cuvette with lid
  • Minimum working volume: 2.5 mL
  • 10 mm pathlength
  • 10 mm internal width
  • External Dimensions: 12.5 mm x 45 mm
  • For use with Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 Pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
Specifica
Specifica
Matched Standard Cell
Quartz
10 mm
10 mm
45 mm
Rectangle
2 mL
12.5 mm
2 Pk.
Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 Pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
UV/Vis Spectrophotometry