Learn More
Fisherbrand™ Fiala per campioni di classe A tipo 1 in vetro borosilicato trasparente con tappo montato e liner PolyCone
Utilizzare queste fiale per applicazioni di laboratorio generiche. Fiala per campioni in vetro borosilicato trasparente Fisherbrand™ Tipo 1 Classe A con tappo montato e rivestimento in PolyCone, caratterizzata da profilo basso che migliora la stabilità e la conservazione dei composti.
Marca: Fisherbrand™
106.00 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.44000kg
Descrizione
- In vassoi suddivisi
- Le fiale standard sono dotate di tappi fenolici neri con rivestimento in PolyCone o in gomma bianca rivestita in PTFE
- Disponibili: fiale preigienizzate EPA (Environmental Protection Agency) per analisi di composti organici volatili (VOA, Volatile Organic Analysis), con o senza certificazione, dotate di tappi aperti in polipropilene bianchi e setti in silicone rivestiti in PTFE
Specifica
Classe A | |
Trasparente | |
Vetro borosilicato tipo 1 classe A | |
72 | |
Raccordato | |
Confezione da 72 |
Polycone | |
28 mm | |
20 ml | |
Fenolico | |
60 mm | |
24-400 |