Learn More
Fisherbrand™ Class A Clear Glass Threaded Vials with Caps, PTFE-faced White 14B Rubber Liner
Fiale per uso generico e per materiali fotosensibili. Le fiale per campioni Fisherbrand™ Tipo 1 in vetro borosilicato trasparente classe A con tappo montato sono dotate di tappi fenolici neri con interno in PolyCone o in gomma bianca rivestita con PTFE.
Marca: Fisherbrand™
109.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21960" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.81800kg
Descrizione
Fisherbrand™ Type 1 Class A Borosilicate Glass Clear Sample Vials with Fitted Caps feature fitted black phenolic caps with either polycone liner or PTFE faced white rubber liner.
- Forniti in vassoi con divisori
- Disponibili inoltre: fiale preigienizzate EPA (Environmental Protection Agency, Agenzia per la protezione dell'Ambiente) per analisi VOA (Volatile Organic Analysis, analisi di composti organici volatili), con o senza certificazione, dotate di tappi aperti in polipropilene bianco e di setto in silicone rivestito in PTFE
Specifica
A | |
Trasparente | |
Vetro borosilicato (tipo 1 classe A) | |
Sì | |
Fiale per uso generico per materiali fotosensibili | |
3,2 dramme | |
Fenolico | |
68 mm | |
ASTM, USP Tipo I | |
15-425 |
Gomma rivestita in teflon | |
19 mm | |
Non sterile | |
12 ml | |
144 | |
12 mL | |
Raccordo | |
Confezione da 144 | |
Vial | |
Volatile Organic Analysis |