Learn More
Neville and More™ Type 3 Glass Injection Vials
Stores medical solutions or antibiotics.
Marca:  Neville and More™ 00770C3
12.41 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.19500kg
Codice prodotto. 15383418
  • 56.65€ / pezzi 168
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Features crimped neck
  • Neck material: Pilfer proof glass
  • Suited to contain liquids for various bottles, jars, laboratory consumables
  • Tamper evident band
  • Non reactive
  • Material: Glass
Specifica
Specifica
Glass injection vial with crimp neck
Clear
Stores medical reagents or antibiotics
Cross section circular
Crimp Cap
2 cm
2.54cm
Soda Lime Glass (Type 3)
168
10mL
5.35 m (Neck)