Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet Q-CLASSIC-90 Winged Doors
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
4357.13€
Specifica
Profondità (sistema metrico) esterno | 615 mm |
---|---|
Depth (Metric) Interior | 522 mm |
Dimensioni (P x L x A) | 615 x 893 x 1953 mm |
Dimensioni interne (L x P x A) | 522 x 750 x 1647 mm |
Altezza apertura (sistema metrico) | 90 mm |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | N. di sportelli | N. di ripiani | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | N. di sportelli | N. di ripiani | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15931016
|
asecos™
3004104133629 |
Light gray doors | 2 | 6 |
4357.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
- Robust construction and longevity: triple hinged door, safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion, scratch- and impact-resistant surface, easy to clean
- Easy handling with comfort: doors stop in any position, self-closing in the event of fire
- No unauthorised use: doors lockable with cylinder locking (integration in an existing locking system possible) and locking state indicator (red/green)
- Easy transport: integrated transport base with removable, optional base cover
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system, spinning wheel in the exhaust grid as an indicator of sufficient technical ventilation
- Fire resistance 90 minutes
- Type tested in accordance with EN 14470-1
- EN 16121/16122 conformity
- GS certified
- CE compliant
Specifica
615 mm | |
615 x 893 x 1953 mm | |
90 mm | |
Wing | |
1953 mm | |
Q90.195.090 | |
Powder-coated textured | |
750 mm |
522 mm | |
522 x 750 x 1647 mm | |
Safety storage cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
1647 mm | |
2 | |
893 mm |