Learn More
asecos Type 90 Safety Storage Under Bench Cabinet UB-T-90
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
1579.40€ - 4510.30€
Specifica
Colore | Light Gray |
---|---|
Materiale | Gypsum |
Product Type | Under Bench Safety Storage Cabinet |
Da utilizzare con (applicazione) | Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas |
N. di ripiani | 1 |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Door Style | N. di sportelli | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (P x L x A) | Door Style | N. di sportelli | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15938132
|
asecos
3048300133766 |
502 x 593 x 600 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
1579.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15928132
|
asecos
3044400133776 |
502 x 1102 x 600 mm | Left-hinged, Wing | 2 | (1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
2211.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16387576
|
asecos
3590000130487 |
600 x 593 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) drawer max. interior height (sheet steel powder-coated (electrically conductive)) |
2282.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16317586
|
asecos
3590000133763 |
600 x 593 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
1806.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16397576
|
asecos
3590000130488 |
600 x 593 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (stainless steel) |
1936.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16327586
|
asecos
3590000133764 |
600 x 593 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
1847.58€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16307586
|
asecos
3590000130489 |
600 x 593 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 1 | (1) shelf, (1) perforated insert (stainless steel), (1) bottom collecting sump (stainless steel) |
2037.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16327596
|
asecos
3641800130449 |
600 x 1102 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 2 | (1) drawer max. interior height (sheet steel powder-coated (electrically conductive)) |
4510.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16347596
|
asecos
3641800133771 |
600 x 1102 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 2 | (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
3233.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16337596
|
asecos
3641800130450 |
600 x 1102 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 2 | (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (stainless steel) |
3466.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15951342
|
asecos
3641800130451 |
600 x 1102 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 2 | (1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (stainless steel) |
3588.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15985770
|
asecos
3641800133772 |
600 x 1102 x 800 mm | Left-hinged, Wing | 2 | (1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
3296.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16357586
|
asecos
3591500130487 |
600 x 593 x 800 mm | Right-hinged, Wing | 1 | (1) drawer max. interior height (sheet steel powder-coated (electrically conductive)) |
2282.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16387586
|
asecos
3591500133763 |
600 x 593 x 800 mm | Right-hinged, Wing | 1 | (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
1806.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16367586
|
asecos
3591500130488 |
600 x 593 x 800 mm | Right-hinged, Wing | 1 | (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (stainless steel) |
1936.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16397586
|
asecos
3591500133764 |
600 x 593 x 800 mm | Right-hinged, Wing | 1 | (1) shelf, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
1847.58€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16377586
|
asecos
3591500130489 |
600 x 593 x 800 mm | Right-hinged, Wing | 1 | (1) shelf, (1) perforated insert (stainless steel), (1) bottom collecting sump (stainless steel) |
2037.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
- Easy handling with comfort: doors stop in any position, self-closing in the event of fire
- User-friendly: access to all containers, 93° opening of the wing door, interior of the cabinet completely visible
- No unauthorised use: doors lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
- Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system
Certificates
- Fire resistance: 90 minutes
- Type tested in accordance with EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 conformity
- GS certified
- CE compliant
Specifica
Light Gray | |
Under Bench Safety Storage Cabinet | |
1 |
Gypsum | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
Plain |