Learn More
asecos™ Armadietti di sicurezza sottopiano tipo 90
Per la conservazione sicura di liquidi infiammabili sotto banchi, superfici di lavoro, banconi o cappe d'aspirazione in conformità alle normative EN 14470-1. Grazie a un'altezza di 800 mm gli armadietti offrono un'altezza ottimizzata degli interni che li rende ideali per la conservazione di contenitori di maggiori dimensioni.
Marca:  asecos™ 3265700135373
Dettagli aggiuntivi : Peso : 172.89999kg
Codice prodotto. 15365569
  • 3132.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Allerta:
For indoor use only
Descrizione
Descrizione
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
Function / construction
  • Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
  • Easy handling with comfort: doors stop in any position, self-closing in the event of fire
  • User-friendly: access to all containers, 93° opening of the wing door, interior of the cabinet completely visible
  • No unauthorised use: doors lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
  • Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system
Certificates
  • Fire resistance 90 minutes
  • type tested in accordance with EN 14470-1
  • EN 16121/16122 conformity
  • GS certified
  • CE compliant
Specifica
Specifica
702 mm
Storage of flammable liquids
482 mm
Steel
233 kg
Light Gray
EN 14470-1 with a fire resistance of 90 minutes
2 drawers, 2 perforated inserts
979 mm
Powder-coated
1102 mm
482 x 979 x 702 mm
800 mm